Learn More
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, TRC
Product Code. 30377226
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30377226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8996801G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 372-29-2
Molecular Formula C6H8F3NO2
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8F3NO2/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C(/N)\C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 183.13
Formula Weight 183.0507
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.