Learn More
Ethyl 3-(2-methoxy-3-pyridyl)acrylate, Thermo Scientific™
Code produit 11444570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11444570 5 g 5g
11434570 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11444570 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50119.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 912760-91-9
Molecular Formula C11H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 207.23
MDL Number MFCD07781176,MFCD07781176
InChI Key IUQBGDTUXITMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoate, ethyl 3-2-methoxy-3-pyridyl acrylate, acmc-20al0i, ethyl 3-2-methoxy pyridin-3-yl acrylate
PubChem CID 53412269
IUPAC Name ethyl 3-(2-methoxypyridin-3-yl)prop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=CC1=C(OC)N=CC=C1
Spécification
Quantity 5 g
Formula Weight 207.23
Chemical Name or Material Ethyl 3-(2-methoxy-3-pyridyl)acrylate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.