Learn More
Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15457855
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15457855 1 g 1g
15467855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15457855 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31633.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15854-08-7
Molecular Formula C14H15NO2S
Molecular Weight (g/mol) 261.339
MDL Number MFCD01827729
InChI Key GOQSMGNEJVWZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-p-tolyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methylphenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-p-tolythiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-4-methylphenyl thiophene, 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methylphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 705801
IUPAC Name ethyl 2-amino-4-(4-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C)N
Specifica
Melting Point 105°C to 107°C
Quantity 1 g
Formula Weight 261.35
Percent Purity ≥97%
Chemical Name or Material Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.