Learn More
Ethyl 2,4-difluorobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11464574
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11464574
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13177.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108928-00-3
Molecular Formula C9H8F2O2
Molecular Weight (g/mol) 186.16
MDL Number MFCD00153149
InChI Key OPQFYGPAOVCNEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzoic acid ethyl ester, 2,4-difluoro-benzoic acid ethyl ester, pubchem3467, acmc-209w2m, ethyl-2,4-difluorobenzoate, ethyl 2,4-di-fluorobenzoate, rarechem al bi 0213, ethyl2,4-difluorobenzoate, 2,4 ethyl-difluorobenzoate, 2,4-difluorobenzoic acid, ethyl ester
PubChem CID 2737170
IUPAC Name ethyl 2,4-difluorobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Boiling Point 65°C to 67°C (15 mmHg)
Quantity 5 g
Formula Weight 186.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Ethyl 2,4-difluorobenzoate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.