Learn More
Ethoxyoxalyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Ethoxyoxalyl Chloride |
| CAS | 4755-77-5 |
| Molecular Formula | C4H5ClO3 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | Chlorooxoacetic Acid Ethyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, 1-(Chlorocarbonyl)formic Acid Ethyl Ester, Ethoxalyl Chloride, Ethyl (Chlorocarbonyl)carboxylate, Ethyl (Chloroformyl)formate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoethanoate, Ethyl Chloroglyoxylate, Ethyl Chlorooxalate, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Oxaloyl Chloride, Ethyl Oxalyl Chloride, Monoethyl Oxalate Chloride, Monoethyl Oxalate Monochloride, Monoethyl Oxaloyl Chloride, NSC 80644, Oxalic Acid Chloride Ethyl Ester, Oxalic Acid Ethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Monochloride, Oxalyl Chloride Ethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)Cl |
| IUPAC Name | ethyl 2-chloro-2-oxoacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.53 |
| Formula Weight | 135.9927 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?