Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Sterile Pair-Packed
Sfoglia Tutto Ansell ProdottiDescrizione
- This sterile, synthetic glove is made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film) and is a safe and effective alternative to natural rubber latex.
- It is ideal for frequent use in sterile examination (non-surgical) procedures and can also be used as a glove liner for increased protection.
- Packaged as a pair of sterile gloves per pouch
- Packaged on backing paper for easy donning
- Cost effective synthetic alternative for sterile applications
- Protects from latex Type I allergy
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Color | Clear |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | No Texture |
| Finger Thickness (English) | 1.2 mil |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?