Learn More
Ethanol (Untaxed), CHROMASOLV™, absolute, for HPLC, sales not in Germany1, ≥99.8% (GC), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. 15694630
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
Pack of 4
Pack of 6
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Product Code. 15694630
Brand: Honeywell-Chromasolv 348701L
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Identificadores de productos químicos
CAS 64-17-5
Molecular Formula C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
MDL Number MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name ethanol
SMILES CCO
Especificaciones
Melting Point -114°C
Density 0.789g/mL at 25°C
Boiling Point 78°C
Quantity 1 L
Refractive Index n20/D 1.3600
Linear Formula CH3CH2OH
Vapor Pressure 44.6mmHg (20 °C)
Beilstein 1718733
Formula Weight 46.07g/mol
Percent Purity ≥99.8% (GC)
Grade CHROMASOLV
Chemical Name or Material Ethanol, absolute, for HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Flammable liquid Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consejos de prudencia
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado