Learn More
Ethanol, 99.7%, pure, anhydrous, denat. with 3% v/v diethyl ether
Código de producto. 13167623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
2.5 L
25 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
25 L
Código de producto. Quantity unitSize
13167623 25 L 25 L
10318820 1 L 1 L
10328953 2.5 L 2.5 L
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 13167623
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 270660250
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 64-17-5 , 60-29-7
Molecular Formula C2H6O
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym algrain, alcohol, grain alcohol, tecsol, ethyl hydrate, ethyl alcohol, anhydrol, ethyl hydroxide, alcohol, methylcarbinol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name ethanol
SMILES CCO
Especificaciones
Melting Point -114.0°C
Density 0.7800 g/mL
Boiling Point 78.0°C
Quantity 25 L
Flash Point 12°C
Packaging Metal Drum
Refractive Index 1.3600 to 1.3630
Specific Gravity 0.78
Linear Formula C2H5OH
Viscosity 1.2 mPa.s (20°C)
Solubility Information Solubility aq. soln.: miscible with water. Other solubilities: miscible with many organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Formula Weight 46.06
Grade Pure
Chemical Name or Material Ethanol
Mostrar más Mostrar menos
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.