Specifications
| Melting Point | 280.0°C to 282.0°C |
| Loss on Drying | 0.5% max. |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol |
| Formula Weight | 288.38 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | Estriol |
Safety and Handling
- Estriol
- Danger
- Carcinogenicity Category 2
- Reproductive toxicity Category 1B
- H360-May damage fertility or the unborn child.
- H351-Suspected of causing cancer.
- P201-Obtain special instructions before use.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.