Learn More
Esculin, TRC
Product Code. 30179765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30179765 5 g 5g
30180353 10 g 10g
30180075 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30179765 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE6588505G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-75-9
Molecular Formula C15 H16 O9
Molecular Weight (g/mol) 340.28
Synonym 6-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculin, (-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, 6-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxycoumarin, Aesculin, Crataegin, Enallachrome, Escosyl, Esculetin 6-O-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside, Esculine, Esculoside, Polychrom, Polychrome, Vitamin C2
IUPAC Name 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Formula Weight 340.0794
Chemical Name or Material Esculin
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.