Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks with Conical Ground Joint
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Socket Joint:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Unit Size:
Each
Pack of 10
Descripción
- Acc. to DIN EN ISO 4797
- With scale (approx. volume/mL)
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Height (Metric) | Erlenmeyer Flask, 250mL, 85 mm dia., 45/40 NS Socket , Duran Glass, with Conical Ground Joint, Inscription Label |
| Socket Joint | 45/40 NS |
| Diameter (Metric) Outer | 85 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido