Beschreibung
ERK5/BMK1 Polyclonal specifically detects ERK5/BMK1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ERK5/BMK1 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL |
| Formulation | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | Big MAP kinase 1, BMK-1, BMK1 kinase, BMK1EC 2.7.11.24, EC 2.7.11, ERK-5, ERK5MAPK 7, Extracellular signal-regulated kinase 5, extracellular-signal-regulated kinase 5, MAP kinase 7, mitogen-activated protein kinase 7, PRKM7ERK4 |
| Gene Symbols | MAPK7 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DDEPDCAPPFDFAFDREALTRERIKEAIVAEIEDFHARREGIRQQIRFQPSLQPVASEPGCPDVEMPSPWAPSGDCAMESPPPA |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?