Learn More
Eriochrome Black T, MilliporeSigma™
Specifications
Specifications
| CAS | 1787-61-7 |
| Packaging | Glass Bottle |
| Molecular Formula | C20H12N3NaO7S |
| MDL Number | MFCD00003935 |
| Synonym | 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalene-4-sulfonic Acid Sodium Salt |
| Color | Black to Brown |
| pH | 3.7 (10 g/L, H2O, 20°C) |
| Quantity | 100 g |
| InChI Key | JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M |
| SMILES | [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?