Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 118°C to 119°C |
| Packaging | Plastic bottle |
| Quantity | 100 g |
| UN Number | UN2811 |
| Formula Weight | 396.65 |
| Percent Purity | 97.0 to 103.0% |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | Ergocalciferol |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?