Learn More
Eppendorf™ Microplate Rack
Description
- Compatible with 0.1mL, 0.2mL, 0.5mL tubes and 96-well plates
- Can be stored in temperatures as low as -90°C
- Autoclavable (121°C, 20 min.)
- Stackable
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Holds | Plates |
| Positions | 3 Deep Well and 9 Standard |
| For Use With (Equipment) | Biological Shakers |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?