Learn More
Eplerenone, MedChemExpress
Código de producto. 16448438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16448438 10 mg 10mg
16434317 50 mg 50mg
16418196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16448438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0251
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Eplerenone (Epoxymexrenone) is a selective, competitive and oreally active aldosterone antagonist with an IC50 of 138 nM. Eplerenone has low affinity for progesterone, androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Eplerenone can be used for hypertension and heart failure after myocardial infarction reserch.
Eplerenone (Epoxymexrenone) is a selective, competitive and oreally active aldosterone antagonist with an IC50 of 138 nM. Eplerenone has low affinity for progesterone, androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Eplerenone can be used for hypertension and heart failure after myocardial infarction reserch.
Especificaciones
Chemical Name or Material Eplerenone
CAS 107724-20-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H30O6
Quantity 10 mg
Synonym Epoxymexrenone
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (60.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1)O[C@@]21CC[C@@]3([H])[C@]4([H])[C@H](C(OC)=O)CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]46[C@H](O6)C[C@@]32C)=O
Molecular Weight (g/mol) 414.49
Formula Weight 414.49
Percent Purity 99.68%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.