Learn More
Beskrivelse
EphB6 Monoclonal specifically detects EphB6 in Human samples. It is validated for ELISA.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | EphB6 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 037 |
| Conjugate | Biotin |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | EC 2.7.10.1, EPH receptor B6, EphB6, ephrin type-B receptor 6, HEPTyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6, MGC129910, MGC129911 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human EphB6 (NP_004436.1; Met 1-Ser 579). |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?