Beschreibung
EphA2 Monoclonal antibody specifically detects EphA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Agonist Activity, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | EphA2 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Agonist Activity |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1C1 |
| Conjugate | DyLight 550 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ARCC2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ECKepithelial cell receptor protein tyrosine kinase, EPH receptor A2, EphA2, ephrin type-A receptor 2, Epithelial cell kinase, soluble EPHA2 variant 1, Tyrosine-protein kinase receptor ECK |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | 1C1 was isolated after screening of a non-immunized human Fab phage library. Selection was based on the ability to bind soluble human recombinant EphA2 (residues 183-510). The Fab was subsequently converted to full length human IgG1. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?