Learn More
EPA Method 8270 Acid Surrogate Mixture 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol-d5 |
| CAS | 118-79-6, 367-12-4, 4165-62-2 |
| Analyte or Component Names | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol-d5 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Industry Type | Food Testing |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,6-Tribromophenol 2000 μg/mL∣2-Fluorophenol 2000 μg/mL∣Phenol-d5 2000 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?