Learn More
EPA Method 8141 Surrogate Standard Mixture 430 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Tributylphosphate∣Triphenylphosphate |
| CAS | 126-73-8, 115-86-6 |
| Analyte or Component Names | Tributylphosphate∣Triphenylphosphate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tributylphosphate 1000 μg/mL∣Triphenylphosphate 1000 μg/mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto