Learn More
EPA Method 525.2 PCB Congeners Mixture 500 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 154∣PCB No. 171∣PCB No. 201∣PCB No. 29∣PCB No. 88 |
| CAS | 2437-79-8, 16605-91-7, 2051-60-7, 60145-22-4, 52663-71-5, 40186-71-8 |
| Analyte or Component Names | PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 154∣PCB No. 171∣PCB No. 201∣PCB No. 29∣PCB No. 88 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl) 500 μg/mL∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl) 500 μg/mL∣PCB No. 1 500 μg/mL∣PCB No. 154 500 μg/mL∣PCB No. 171 500 μg/mL∣PCB No. 201 500 μg/mL∣PCB No. 29 500 μg/mL∣PCB No. 88 500 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?