Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16655673 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Readability:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Class I
Class II
Class III
missing translation for 'unitSize'
Each
Calibration:
Internal
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16655673
missing translation for 'mfr': Sartorius BCA52011S
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Over 38 different models offer various benefits such as real-time level support, integrated protection systems, CalAuditTrail, a graphic touch display, and 13 built-in application programs
  • Entris™ II Advanced balances - Quality, Value, and Consistency
  • Accurate weighing results that can be trusted time after time
  • Simplifies balance leveling with built-in, real-time level support
  • Increases reliability of weighing results by using integrated protection systems
  • Controlled access to balance settings with user management
  • Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance CE Certificate, CSA for Canada
Connection Type D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device
Description Without Internal Calibration
Capacity 5.2 kg
Display Type Intuitive Graphic Touch Technology
Readability 100 mg
Material Glass, PBT, Stainless Steel
Model Electronic Precision Balance
Stabilization Time ≤0.9 seconds
Type Balance
Voltage 100/240 V
Amperage 0.2 A
Frequency 50/60 Hz
Legal for Trade Class III
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato