Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances
GREENER_CHOICE
Product Code. 16615693 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Capacity:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Readability:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Class I
Class II
Class III
missing translation for 'unitSize'
Each
Calibration:
Internal
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16615693
missing translation for 'mfr': Sartorius BCA82011S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Over 38 different models offer various benefits such as real-time level support, integrated protection systems, CalAuditTrail, a graphic touch display, and 13 built-in application programs
  • Entris™ II Advanced balances - Quality, Value, and Consistency
  • Accurate weighing results that can be trusted time after time
  • Simplifies balance leveling with built-in, real-time level support
  • Increases reliability of weighing results by using integrated protection systems
  • Controlled access to balance settings with user management
  • Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance CE Certificate, CSA for Canada
Connection Type D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device
Description Without Internal Calibration
Capacity 8.2 kg
Display Type Intuitive Graphic Touch Technology
Readability 100 mg
Material Glass, PBT, Stainless Steel
Model Electronic Precision Balance
Stabilization Time ≤0.9 seconds
Type Balance
Voltage 100/240 V
Amperage 0.2 A
Frequency 50/60 Hz
Legal for Trade Class III
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt