Learn More
Entacapone, LoGiCal
Code produit. 30460072
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30460072
Marque: LoGiCal LGCFOR1221.00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Entacapone
CAS 130929-57-6
Analyte or Component Names Entacapone
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C14 H15 N3 O5
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-Entacapone, Comtan, OR 611, Entacapone, (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
InChI Formula InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
Solution Type Neat
SMILES CCN(CC)C(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
IUPAC Name (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 305.29
Quantity 10 mg
Formula Weight 305.1012 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis