Learn More
Enmetazobactam, MedChemExpress
Descripción
Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Enmetazobactam |
| CAS | 1001404-83-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C11H14N4O5S |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | AAI101 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 113.3 mg/mL (360.46 mM) |
| SMILES | C[N+]1=NN(C[C@@](S([C@]2([H])C3)(=O)=O)(C)[C@H](C([O-])=O)N2C3=O)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 314.32 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?