Description
EN-RAGE/S100A12 Monoclonal antibody specifically detects EN-RAGE/S100A12 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Specifications
Specifications
| Antigen | EN-RAGE/S100A12 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 161205 |
| Conjugate | FITC |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CAAF1Neutrophil S100 protein, CAGCS100 calcium binding protein A12 (calgranulin C), Calcium-binding protein in amniotic fluid 1, Calgranulin-C, CGRPEN-RAGE, ENRAGE, Extracellular newly identified RAGE-binding protein, MRP6, p6calgranulin C, protein S100-A12, S100 calcium binding protein A12, S100 calcium-binding protein A12, S100 calcium-binding protein A12 (calgranulin C) |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human EN-RAGE, Met1-Glu92, Accession # P80511 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?