Learn More
BIOTIX™ Empty Optimus Rack for CleanPak and Tip Eject Reloads
Beschreibung
- Locking Clasp to secure tips during transport
- Full 180 degree hinge design for convenient multichannel pipetting
- SBS footprint can be used as a 96 well automation reservoir with pyramidal wells
- Fully autoclaveable for multiple uses with CleanPak and Tip Eject reloads
Bestellinformation
10 racks/pack
Zertifizierungen
ISO 9001:2015, Certified free of DNASE, RNASE, Endotoxins/pyrogens, PCR inhibitors. Sterilized product is certified to 10^-3 SAL.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | 1000 to 1250μL Optimus Empty Rack |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Clear |
| Holds | Pipette Tips (20 to 300 μL, D300) |
| Material | Polypropylene |
| Positions | 96 |
| Shape | Rectangular |
| Stackable | Yes |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | uTIP and xTIP4 Reloads |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?