Learn More
Thermo Scientific™ Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS
Product Code. p-10565045 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
2 mL
15 mL
50 mL
Color:
Blue screw cap
Clear screw cap
Quantity:
500
1000
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 500
Product Code. 30117600
Brand: Thermo Scientific™ 60106CT2
Only null left
Add to basket
Add to basket
Empty Thermo Scientific™ Centrifuge Tubes for QuEChERS sample preparation are ideal for handling your QuEChERS samples. They come with screw caps for secure sealing, and are packaged separately.
Thermo Scientific™ Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS sample preparation provide a reliable solution for your sample preparation needs. Featuring screw caps, these tubes help ensure secure sealing, and are designed for easy handling to fit your centrifugation needs.
  • Compatible with QuEChERS sample preparation
  • For use in centrifuges
  • Secure sealing with screw caps
  • Ideal for precise and efficient analysis of pesticides in foods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Base Material Polypropylene
Description Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS
For Use With (Application) QuEChERS
Type QuEChERS Sample Prep
Volume (Metric) 2 mL
Quantity 1000
Color Clear screw cap
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado