Beschreibung
Thermo Scientific™ Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS sample preparation provide a reliable solution for your sample preparation needs. Featuring screw caps, these tubes help ensure secure sealing, and are designed for easy handling to fit your centrifugation needs.
- Compatible with QuEChERS sample preparation
- For use in centrifuges
- Secure sealing with screw caps
- Ideal for precise and efficient analysis of pesticides in foods
Spezifikation
Spezifikation
| Base Material | Polypropylene |
| Description | Empty Centrifuge Tubes for QuEChERS |
| For Use With (Application) | QuEChERS |
| Type | QuEChERS Sample Prep |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| Quantity | 1000 |
| Color | Clear screw cap |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.