Learn More
Thermo Scientific™ Elution Buffer for GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Shop All Thermo Scientific ProductsBeskrivning
Thermo Scientific GeneJET Elution Buffer is a component of the GeneJET Plasmid Midiprep Kit (Cat. No. K0481) and may be purchased separately. Provided in 60 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Elution Buffer is a component of the GeneJET Plasmid Midiprep Kit (Cat. No. K0481) and may be purchased separately. Provided in 60 mL aliquots.
Specifikationer
Specifikationer
| Buffer | Elution Buffer |
| For Use With (Application) | Plasmid Prep |
| Product Line | GeneJET |
| Quantity | 60 mL |
| Scale | Midi |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?