Learn More
Thermo Scientific™ Electroporation Cuvettes
GREENER_CHOICE
Product Code. 12348212 Shop All MBP Molecular BioProducts Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Width (Metric) Gap:
1 mm
2 mm
4 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12348212
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 554011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Increase the ease of sample identification and labelling with these premium-grade polycarbonate electroporation cuvettes, which have frosted, colored caps.
Increase the ease of sample identification and labeling with premium-grade polycarbonate Thermo Scientific™ Electroporation Cuvettes, which have frosted, colored caps.
  • Available in 1mm, 2mm, or 4mm gap sizes
  • Pre-sterilized and individually wrapped
  • Compatible with all common electroporators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterility Sterile
Type Electroporation Cuvette
Width (Metric) Gap 4 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt