Learn More
WTW™ Electrolyte for WTW™ Amperometric Oxygen Sensors
Specifications
Specifications
| Description | Electrolyte |
| pH Range | 10 |
| For Use With (Equipment) | Amperometric oxygen sensor |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?