Learn More
Mouse FGFR5/FGFRL1 Antibody, R&D Systems™
Descripción
FGFR5/FGFRL1 Monoclonal specifically detects FGFR5/FGFRL1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | FGFR5/FGFRL1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 223003 |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gene Accession No. | Q91V87 |
| Gene Alias | FGF homologous factor receptor, FGF R5, FGF receptor-like protein 1, FGFR5, FGFR-5, FGFRL1, FGFR-like protein, FHFR, Fibroblast growth factor receptor 5, fibroblast growth factor receptor-like 1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?