Learn More
Descrizione
EIF3F Polyclonal specifically detects EIF3F in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | EIF3F |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.0) |
| Gene Alias | eIF3 p47, eIF-3-epsilon, eIF3-epsilon, eIF3f, eIF3-p47, EIF3S5eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F, Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 5, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 (epsilon, 47kD), eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 5 epsilon, 47kDa, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit F |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EIF3F fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?