Learn More
EIF3D Rabbit anti-Human, Mouse, Yeast, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 10219-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16856463
  • 1710.33 NOK / 20µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
eIF3D is a protein belonging to the largest of the eukaryotic translation initiation factor family, eukaryotic translation initiation factor-3 (eIF3). eIF3 is a multiprotein complex composed of at least 13 different subunits. eIF3D binds to the 40S ribosomal subunit and thus helps in maintaining the 40S and 60S ribosomal subunits in a dissociated state. An important role of eIF3D is the formation of the 40S initiation complex by interacting with the ternary complex of eIF2/GTP/methionyl-tRNA, and promotes mRNA binding. eIF3D is the major RNA binding subunit of the eIF3 complex. It associates with the subunit p170 of eIF-3. Ubiquitous expression of eIF3D is seen in most of the tissues and it is phosphorylated upon DNA damage, likely by ATM or ATR.
Spécification
Spécification
EIF3D
Polyclonal
Unconjugated
EIF3D
eIF 3 zeta, eIF3 p66, eIF3 zeta, EIF3D, EIF3S7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55944, 8664
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O15371, O70194
Eif3d
EIF3D Fusion Protein Ag0268
20 μL
Primary
Mouse, Yeast, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis