Få mere at vide
EIF2AK2 Monoclonal Antibody (OTI3F5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
2832.96 NOK - 6331.68 NOK
Tekniske data
Antigen EIF2AK2
Clone OTI3F5
Concentration 1 mg/mL
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
17578114
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Origene Technologies
TA813289S
30 μL
2832.96 NOK
30µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
17558114
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Origene Technologies
TA813289
100 μL
6331.68 NOK
100µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
EIF2AK2 Monoclonal antibody specifically detects EIF2AK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
EIF2AK2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
2310047A08Rik; 4732414G15Rik; AI467567; AI747578; double stranded RNA activated protein kinase; dsRNA-activated kinase; EC 2.7.11.1; eIF-2 alpha; eIF2a Kinase; eIF-2A protein kinase 2; EIF2AK1; EIF2AK2; eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 2; eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2; IFN- type I-induced and dsRNA-activated kinase; IFN-induced and double-stranded RNA-activated kinase; interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase; interferon-inducible elF2alpha kinase; interferon-inducible RNA-dependent protein kinase; MGC126524; OTTHUMP00000201320; P1/eIF-2A protein kinase; p68 kinase; PKR; PPP1R83; Prkr; protein kinase R; protein kinase RNA-activated; protein kinase, interferon inducible double stranded RNA dependent; Protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent; protein phosphatase 1, regulatory subunit 83; serine/threonine-protein kinase TIK; T-cell viral integration site; Tik; Tyrosine-protein kinase EIF2A
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 51-191 of human EIF2AK2 (NP_001129123) produced in E.coli.
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
EIF2AK2
OTI3F5
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P19525
5610
IgG1
Protein A/G
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.