Learn More
EDTA disodium salt solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution |
| CAS | 139-33-3 |
| Molecular Formula | C10H14N2Na2O8 |
| Linear Formula | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| MDL Number | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Synonym | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
| InChI Key | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| IUPAC Name | disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?