Läs mer
Läs mer
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 65 mm Shelf Height
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holds:
Microtiterplates
Microtiterplates (21)
Microtiterplates (24)
Microtiterplates (25)
Microtiterplates (28)
Microtiterplates (35)
Microtiterplates (36)
Array:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 5
6 x 6
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
- For use in upright freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 4 x 6 |
| Holds | Microtiterplates (24) |
| Material | Aluminum |
| For Use With (Equipment) | Upright Freezers |
| Dimensions (L x W x H) | 540 x 135 x 266 mm |
| Height (Metric) | 65 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering