Learn More
Sharpsguard™ Eco 2.5 Waste Container
Description
- Sharpsguard™ eco 2.5 is an ideal general-purpose sharps container, it provides maximum capacity in the minimum working space.
- This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- It is designed to fit safely and securely into our POUDS™ tray range.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 2.21 L |
| Diameter (Metric) Outer | 176 mm |
| Color | Yellow |
| Height (Metric) | 166 mm |
| Quantity | 1 Ea. |
| Weight (Metric) | 232 g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?