missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ECHDC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 27732-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
ECHDC1 belongs to the enoyl-CoA hydratase/isomerase family. The exact function of ECHDC1 remains unknown.Specifications
| ECHDC1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ECHDC1 | |
| ECHDC1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 361465, 52665, 55862 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q6AYG5, Q9D9V3, Q9NTX5 | |
| Echdc1 | |
| ECHDC1 Fusion Protein Ag26905 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu