Learn More
Berkshire Corporation EasyClean™ 360 Isolator Knitted Polyester Padded Covers
Shop All Berkshire Products
Description
- Made from Berkshire's Choice™ SuperSorb 100% continuous filament knitted polyester material
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom for superior fiber, particle and residue performance
- Foam-free cushioned design ensures even surface coverage with reduced residues and contaminants
- Easy installation and secure fit on the mop head
- Recommended for use with the EasyClean™ 360 Knitted Polyester Elastic Covers
- Compatible for use in ISO Class 3/EU Grade A environments after sterilizing
Specifications
Specifications
| Product Type | Mop Cover |
| Color Code | White |
| Color | White |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Single-use |
| Color-coded | No |
| Material | Polyester |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?