Learn More
Beskrivning
EAAT3 Polyclonal antibody specifically detects EAAT3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | EAAT3 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 750 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EAAC1excitatory amino acid carrier 1, EAAT3excitatory amino acid transporter 3, Excitatory amino-acid carrier 1, Neuronal and epithelial glutamate transporter, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 3, solute carrier family 1 (neuronal/epithelial high affinity glutamatetransporter, system Xag), member 1, Solute carrier family 1 member 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 430-524 of human EAAT3 (NP_004161.4).,, Sequence:, SIKPGVTQKVGEIARTGSTPEVSTVDAMLDLIRNMFPENLVQACFQQYKTKREEVKPPSDPEMNMTEESFTAVMTTAISKNKTKEYKIVG |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?