Learn More
3M™ E-A-R™ E-A-RCAPS™ Headband
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE Approved |
| For Use With (Application) | Ensures Protection to Workers Exposed to Noise and are Ideal as Disposable Protection for Factory Visitors |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 87 dBA to 98 dBA |
| Plug Shape | Rounded |
| Product Type | EA-Rcaps |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?