Description
- Soft, energy-absorbing foam
- Textured surface helps keep plugs in place
- Moisture-resistant to maintain a consistent expansion time, even in humid environments
- Dispenser serves as a reminder to wear hearing protection and make earplugs readily available
Specifications
Specifications
| Color | Yellow |
| For Use With (Application) | E-A-R™ Classic™ |
| Pairs per Package | 500 Pairs |
| Product Type | Ear Plug Refill Pack |
| Dielectric | No |
| Material | PVC |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?