missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Dysbindin Polyclonal antibody specifically detects Dysbindin in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | Dysbindin |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 680 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DKFZp564K192, dysbindin, Dysbindin-1, dystrobrevin binding protein 1, Dystrobrevin-binding protein 1, FLJ30031, Hermansky-Pudlak syndrome 7 protein, HPS7 protein, HPS7DBND, MGC20210, My031, SDY |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-351 of human Dysbindin (NP_115498.2).,, Sequence:, MLETLRERLLSVQQDFTSGLKTLSDKSREAKVKSKPRTVPFLPKYSAGLELLSRYEDTWAALHRRAKDCASAGELVDSEVVMLSAHWEKKKTSLVELQEQLQQLPALIADLESMTANLTHLEASFEEVENNLLHLEDLCGQCELERCKHMQSQQLENYKKNKRKELETFKAELDAEHAQKVLEMEHTQQMKLKERQKFFEEAFQQDMEQYLSTGYLQIAERREPIGSMSSMEVNVDMLEQMDLMDISDQEALDVFLNSGGEENTVLSPALGPESSTCQNEITLQVPNPSELRAKPPSSSSTCTDSATRDISEGGESPVVQSDEEEVQVDTALATSHTDREATPDGGEDSDS |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?