Learn More
ABEBA™ Dynamic Anthracite Occupational Clogs Ob ESD
Descrizione
- Breathable, lightweight, comfortable occupational clogs
- Comply to EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Slip resistant TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- Water repellent anthracite knitted textile
- Non foldable heel strap, adjustable
- Removable active comfort insole
Specifica
Specifica
| Color | Anthracite |
| Material | Knitted Fabric |
| Size | 35 |
| Certifications/Compliance (Europe) | ESD dissipative to EN 61340 Climate class 1, Comply to EN ISO 20347: 2012 OB SRC |
| Gender | Unisex |
| Ankle Style | Clogs |
| Waterproof | Water Resistant |
| Product Type | OB SRC ESD |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?