Learn More
Invitrogen™ DYDC2 Monoclonal Antibody (8G4)
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA522754
Product Code. 15569162
  • 4170.00 NOK / 100µg
Description
Peptide Sequence: METNYLKRCF GNCLAQALAE VAKVRPSDPI EYLAHWLYHY RKTAKAKEEN REKKIHLQEE YDSSLKEMEM TEMLKQEEYQ IQQNCEKCHK ELTSETVSTK KTIFMQEDTN PLEKEALKQE FLPGTSSLIP GMPQQVPPSE SAGQIDQNFK MPQEINYKEA FQHEVAHEMP PGSKSPF.
DYDC2 encodes a member of a family of proteins that contains a DPY30 domain. This gene locus overlaps with a closely related gene on the opposite strand. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DYDC2
Monoclonal
0.2-1.0 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Q96IM9
DYDC2
DYDC2 (AAH07374, 1 a.a. ~ 177 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
ELISA, Western Blot
8G4
Unconjugated
DYDC2
bA36D19.6; DPY30 domain containing 2; DPY30 domain-containing protein 2; DYDC2; MGC16186; SPS1; SRML1
Mouse
Affinity chromatography
RUO
84332
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis