Learn More
DUSP19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 12924-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Dual-specificity phosphatases.Specifica
| DUSP19 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DUSP19 | |
| DUSP17, DUSP19, LMW DSP3, LMWDSP3, Protein phosphatase SKRP1, SKRP1, TS DSP1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 142679, 311151, 68082 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.23 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8K4T5, Q8WTR2 | |
| Dusp19 | |
| DUSP19 Fusion Protein Ag3611 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto