Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Reaction Vessels with Thermostatic Jacket
Beskrivelse
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation and laboratory flange LF. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Height (Metric) | 245 mm |
| Includes | Thermostatic jacket |
| Product Type | Reaction vessel |
| Shape | Cylindrical |
| Bottom Shape | Flat |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?