Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Socket, double, diamond-ground
Produktkod. p-7189159 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Joint Size:
18 mm
28 mm
34 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10131411
Brand: DWK Life Sciences 286573309
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Designed for a rigid, self-supporting connection with lower requirements.
DURAN™ DG double sleeves are not ground according to DIN 12249 and represent the cost-effective alternative to DURAN™ cores.
  • Diamond cut (coarser cut quality, more roughness depth)
  • Cost-effective alternative to DURAN™ sleeves (not according to DIN)
  • Glass article with two sleeves enables material savings
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantity 25/Pk.
Item Description Installation in glass apparatus and devices
Joint Size 34 mm
Thickness (Metric) Wall 2 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.